Learn More
Hoefer™ Mini systèmes d’électrophorèse verticale Mighty Small™ II
Code produit. 15182345
Click to view available options
Comprend:
Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,07 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel
Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,15 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel
Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur
Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre de 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur
Mini cuve d’électrophorèse verticale, avec accessoires de 1 mm
Mini unité d’électrophorèse verticale, avec accessoires de 1,5 mm
Mini unité d’électrophorèse verticale, complète avec accessoires 0,75mm
Hauteur (métrique):
16 cm
16 cm
18 cm
18 cm
Longueur (métrique) globale:
8 cm
8/10,5 cm
8/10,5 cm
8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15182345
Marque: Hoefer™ SE26010A1.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Le système SE250 basique comprend : chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits, espaceur. Le système SE250 complet comprend aussi : Support de coulage pour deux gels, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm et deux paires d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm. Le système SE260 basique comprend les mêmes articles que le système SE250 basique, à l’exception des plaques en verre et en oxyde d’aluminium. Le système SE260 complet comprend en plus un support de coulage pour deux gels, dix plaques en verre 10,5 x 10 cm, cinq plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10,5 x 10 cm et deux peignes à 10 puits et deux paires d’espaceurs (d’épaisseur soit 0,75 mm, soit 1,5 mm ; voir tableau de commande).
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
  • Utilisez deux gels à la fois
  • Effectuez des séparations haute résolution en 45 minutes sans “ smiling ” des bandes
  • Utilisez des plaques en oxyde d’aluminium (fournies avec les modèles spécifiés) pour un refroidissement efficace
  • Volume de tampon : 300 ml
Applications :
Idéales pour l’électrophorèse uniforme et à gradient sur acrylamide, sur agarose, IEF, sur agarose en champ inversé et 2-D
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,15 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Température (métrique) de stockage 15°C à 30°C
Épaisseur (impériale) de l’entretoise 0,05 in
Épaisseur (métrique) de l’entretoise 0,15 cm
Volume (impériale) du tampon 10,14 oz.
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Longueur (impériale) du gel 3,14/4,13 po.
Longueur (métrique) globale 8/10,5 cm
Largeur (impériale) 6,49 in
Largeur (impériale) du gel 3,93 po
Largeur (métrique) 16,5 cm
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Hauteur (impériale) 7,08 in
Hauteur (métrique) 18 cm
Profondeur (impériale) 6,29 in
Profondeur (métrique) 16 cm
Tension 500 V
Puissance 12 w
Ampérage 500 mA