Learn More
Hoefer™ Mini systèmes d’électrophorèse verticale Mighty Small™ II
Description
Includes
Le système SE250 basique comprend : chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits, espaceur. Le système SE250 complet comprend aussi : Support de coulage pour deux gels, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm et deux paires d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm. Le système SE260 basique comprend les mêmes articles que le système SE250 basique, à l’exception des plaques en verre et en oxyde d’aluminium. Le système SE260 complet comprend en plus un support de coulage pour deux gels, dix plaques en verre 10,5 x 10 cm, cinq plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10,5 x 10 cm et deux peignes à 10 puits et deux paires d’espaceurs (d’épaisseur soit 0,75 mm, soit 1,5 mm ; voir tableau de commande).
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
- Utilisez deux gels à la fois
- Effectuez des séparations haute résolution en 45 minutes sans “ smiling ” des bandes
- Utilisez des plaques en oxyde d’aluminium (fournies avec les modèles spécifiés) pour un refroidissement efficace
- Volume de tampon : 300 ml
Applications :
Idéales pour l’électrophorèse uniforme et à gradient sur acrylamide, sur agarose, IEF, sur agarose en champ inversé et 2-D
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| À utiliser avec (équipement) | Précouler du gel ou commander deux peignes SE211A, deux kits d’espaceurs de forme en T de 8 cm de long, des plaques de verre rectangulaire de 10 x 8 cm et des plaques d’oxyde d’aluminium cranté et un support de coulage de gel |
| Type | Mini unité d’électrophorèse verticale, Basic |
| Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
| Comprend | Chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits et espaceur |
| Température (impériale) maximale | 113°F |
| Température (métrique) maximale | 45°C |
| Température (métrique) de stockage | 15°C à 30°C |
| Volume (impériale) du tampon | 10,14 oz. |
| Volume (métrique) du tampon | 300 ml |
| Afficher plus |