Learn More
Hoefer™ Systèmes de transfert d’électrophorèse standard et mini
Description
Includes
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
- Livré avec une alimentation PS300B 300 V, 500 mA, 90 W pour toutes les unités
- Gagnez du temps et de l’argent grâce à un emballage combiné
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Mighty Small™ II mini deluxe vertical unit, semi dry transfer unit with built-in power supply |
| Type | Mini système de transfert pour électrophorèse |
| Comprend | Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, unité de transfert semi-sec avec alimentation intégrée |
| Tension | 300 V |
| Puissance | 90 w |
| Ampérage | 500 mA |