Learn More
Hoefer™ Systèmes de transfert d’électrophorèse standard et mini
Code produit. 11955388
Click to view available options
Comprend:
Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, mini cuve de transfert Mighty Small™, bloc d’alimentation
Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, unité de transfert semi-sec avec alimentation intégrée
Unité verticale double refrigération Deluxe, cuve de transfert standard avec chambre réfrigérée, alimentation
Unité verticale double réfrigération Deluxe, grande unité de transfert semi-sèche avec alimentation intégrée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11955388
Marque: Hoefer™ 360622
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Les ensembles d’équipements économiques fournissent des solutions d’électrophorèse éprouvées pour le transfert Western
  • Livré avec une alimentation PS300B 300 V, 500 mA, 90 W pour toutes les unités
  • Gagnez du temps et de l’argent grâce à un emballage combiné
Spécification
Contenu et stockage Deluxe dual cooled vertical unit, standard transfer tank with cooling chamber, power supply
Type Système de transfert par électrophorèse standard
Comprend Unité verticale double refrigération Deluxe, cuve de transfert standard avec chambre réfrigérée, alimentation
Tension 300 V
Puissance 90 w
Ampérage 500 mA