Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 250, espaceurs en T
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
2 pièces
Beschreibung
- PVC
- Longueur : 8 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale SE 250 |
| Type | Espaceur en forme de T |
| Matériau | PVC |
| Épaisseur (impériale) | 0,02 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,07 cm |
| Longueur (métrique) | 8 cm |
| Largeur (métrique) | 0,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur