Learn More
Hoefer™ Systèmes d’électrophorèse verticale à refroidissement par air Sturdier™ série SE400
Code produit. 10586935
Click to view available options
Dimensions du gel:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10586935
Marque: Hoefer™ SE400151.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Chambre pour tampon supérieure, couvercle de sécurité avec électrodes, chambre pour tampon inférieure et support de coulage sur base de mise à niveau avec câbles haute tension, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joint fendu pour UBC, niveau à bulle, joint laminé pour support de coulage, modèle d’alignement d’espaceur, outil de séparation de plaque Wonder Wedge, joint de gel
Requires
Le peigne et les espaceurs doivent être commandés séparément pour le modèle SE410 Basic.
Unités économiques idéales pour les applications dans lesquelles le contrôle de la température n’est pas crucial
  • Les unités utilisent un gel ou deux avec la plaque de séparation en option
  • Le support de coulage intégré scelle les sandwichs sans fuite sans ruban adhésif
  • Construction robuste moulée par injection pour un assemblage et une durabilité faciles dans les laboratoires à haute utilisation
  • Les plaques, pinces, espaceurs et peignes sont interchangeables avec les unités de la série SE600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, marquage CE.
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Dimensions du gel 18 x 16 cm
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre pour tampon supérieure, couvercle de sécurité avec électrodes, chambre pour tampon inférieure et support de coulage sur base de mise à niveau avec câbles haute tension, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joint fendu pour UBC, niveau à bulle, joint laminé pour support de coulage, modèle d’alignement d’espaceur, outil de séparation de plaque Wonder Wedge, joint de gel, peigne, 15 puits, 1,5 mm d’épaisseur, espaceurs
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Température (métrique) de stockage 15°C à 30°C
Épaisseur (impériale) de l’entretoise 0,05 in
Épaisseur (métrique) de l’entretoise 0,15 cm
Volume (impériale) du tampon 23,66 oz.
Volume (métrique) du tampon 700 ml
Largeur (impériale) 9,44 in
Largeur (impériale) du gel 7,08 in
Largeur (métrique) 24 cm
Largeur (métrique) du gel 18 cm
Hauteur (impériale) 11,02 in
Hauteur (impériale) du gel 6,29 in
Hauteur (métrique) 28 cm
Profondeur (impériale) 5,9 in
Profondeur (métrique) 15 cm
Tension 500 V
Puissance 20 w
Ampérage 60 mA