Learn More
Hoefer™ Systèmes d’électrophorèse verticale à refroidissement par air Sturdier™ série SE400
Unités économiques idéales pour les applications dans lesquelles le contrôle de la température n’est pas crucial
Marque: Hoefer™ SE410
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: Chambre pour tampon supérieure, couvercle de sécurité avec électrodes, chambre pour tampon inférieure et support de coulage sur base de mise à niveau avec câbles haute tension, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joint fendu pour UBC, niveau à bulle, joint laminé pour support de coulage, modèle d’alignement d’espaceur, outil de séparation de plaque Wonder Wedge, joint de gel
Requires : Le peigne et les espaceurs doivent être commandés séparément pour le modèle SE410 Basic.
Description
- Les unités utilisent un gel ou deux avec la plaque de séparation en option
- Le support de coulage intégré scelle les sandwichs sans fuite sans ruban adhésif
- Construction robuste moulée par injection pour un assemblage et une durabilité faciles dans les laboratoires à haute utilisation
- Les plaques, pinces, espaceurs et peignes sont interchangeables avec les unités de la série SE600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, marquage CE.
Spécification
60 mA | |
5,9 in | |
18 x 24 cm | |
9,44 in | |
Jusqu’à 80 % | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
23,66 oz. | |
20 w | |
7,08 in | |
18 cm |
EN 61010-1 ; UL 3101-1 ; CSA C22.2 1010.1 ; CE | |
15 cm | |
14,17 in | |
36 cm | |
Chambre pour tampon supérieure, couvercle de sécurité avec électrodes, chambre pour tampon inférieure et support de coulage sur base de mise à niveau avec câbles haute tension, plaques en verre, ensembles de pinces, cames, joint fendu pour UBC, niveau à bulle, joint laminé pour support de coulage, modèle d’alignement d’espaceur, outil de séparation de plaque Wonder Wedge, joint de gel | |
45°C | |
500 V | |
700 ml | |
9,44 in | |
24 cm |