Learn More
Hoefer™ Système d’électrophorèse verticale grand format SE 900
Description
Includes
Chambre tampon avec pompes, couvercle de sécurité avec fils, rack pour gel, tubulure de 10 pieds, deux connecteurs de bain de recirculation à paires, connecteur de vidange, sept pinces pour tubulure, joint pour gel, outil de séparation de plaque
Réf. fabricant nº SE900-1.0 comprend également : MultiCaster avec plaque à face portante, six pinces à ressort rouges, deux visà serrage par pouce, dix feuilles de séparation, bouchon de remplissage, cache cassette, joint de gel, six cassettes à charnière en verre
- Fonctionne pour 1-6 gels
- Utilise des cassettes à charnière pour des fronts de colorant simples et pratiques
- Facile à utiliser— sans pinces, sans pièces détachées, orifice de vidange inférieur
- Utilise une pompe interne pour une distribution uniforme de la température
- Compatible avec un refroidisseur/recycleur pour un refroidissement actif
Certifications
UL61010-1, CSAC22.2 nº 61010-1, EN61010-1 :2001, marquage CE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN61010-1, UL 61010-1, CSA C22.2, CE |
| Type | Vertical Electrophoresis System |
| Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
| Comprend | Réservoir de séparation, kit de tubulure, couvercle avec câbles haute tension, support de gel multiple, rack PAGE interne, cassettes en verre à charnière |
| Température (impériale) maximale | 113°F |
| Température (métrique) maximale | 45°C |
| Température (métrique) de stockage | 15°C à 30°C |
| Largeur (impériale) | 16,92 in |
| Largeur (impériale) du gel | 9,84 in |
| Largeur (métrique) | 43 cm |
| Afficher plus |