Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
15mL
500mL
Description
Includes
- Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
- Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Modèles SG 15, SG 30, SG 50 et SG 100
- Coulés en résine acrylique lourde avec des vannes en résine PTFE étanches de haute qualité
- Offrent une base plane pour assurer la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut se fixer sur le support circulaire pour augmenter la stabilité
- Acceptent les raccords Luer ou les tubulures de 4 mm de dia. int. ; avec les adaptateurs fournis, possibilité d’accepter également les tubulures de 2 mm de dia. int. ou de calibre 22
- SG 100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (pour quatre gels) ou SE 215 (pour 10 gels)
- Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
- Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
- Convient à la formation des gradients de polyacrylamide ou des gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
- Idéal pour les supports de gel multiples Hoefer SE 615 ou SE 915
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels) |
| Type | Formeur de gradients |
| Comprend | Formeur de gradient avec vannes en PTFE , raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé adaptateur et aiguille 22 G |
| Volume (impérial) | 1,69 oz. |
| Volume (métrique) | 50 ml |