Learn More
Hoefer™ Espaceurs pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Code produit. 10478054 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Largeur (métrique):
0,1 cm
2 cm
Dimensions du gel:
1 x 16 cm x 1,0mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75mm
2 x 16 cm x 1,0mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10478054
Marque: Hoefer™ SE611921.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour cuves d’électrophorèse verticales SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
  • Plages de 0,75 à 3,0 mm d’épaisseur
  • Longueur de 8, 16 et 24 cm
  • Largeur de 1 à 2 cm
  • 2 Paquets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400
Type Entretoise
Dimensions du gel 2 x 16 cm x 1,5 mm
Quantité 2/boîte
Épaisseur (impériale) 0,05 in
Épaisseur (métrique) 0,15 cm
Longueur (métrique) 16 cm
Largeur (métrique) 2 cm