Learn More
Hoefer™ Espaceurs pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Largeur (métrique):
0,1 cm
2 cm
Dimensions du gel:
1 x 16 cm x 1,0mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75mm
2 x 16 cm x 1,0mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Plages de 0,75 à 3,0 mm d’épaisseur
- Longueur de 8, 16 et 24 cm
- Largeur de 1 à 2 cm
- 2 Paquets
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 |
| Type | Entretoise |
| Dimensions du gel | 2 x 16 cm x 1,5 mm |
| Quantité | 2/boîte |
| Épaisseur (impériale) | 0,05 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,15 cm |
| Longueur (métrique) | 16 cm |
| Largeur (métrique) | 2 cm |