Learn More
Hoefer™ Plateau de migration sous-marin SUB10 Mini Plus
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Unité sous-marine SUB10 Mini-Plus
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 10 x 11,5 cm
- Joint d’étanchéité en silicone
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité sous-marine SUB10 Mini-Plus |
| Type | Plateau de migration |
| Comprend | Joint en silicone |
| Dimensions (L x l) | 4,52 x 3,93 po (11,5 x 10 cm) |
| Longueur (impériale) | 4,52 in |
| Longueur (métrique) | 11,5 cm |
| Largeur (impériale) | 3,93 in |
| Largeur (métrique) | 10 cm |