Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Midi SUB13
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
20
24
28
Épaisseur (métrique):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Largeur (métrique) du puits:
0,3 cm
0,4 cm
0,55 cm
0,8 cm
0,95 cm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Plages de 10, 12, 16, 20, 24 et 28 puits
- Épaisseur de 1, 1,5 et 2 mm
- Largeur de puits de 3 à 9,5 mm
- Volume d’échantillon min. 13, max. 85 μl
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Épaisseur (impériale) | 0,03 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 cm |
| Volume (de remplissage) métrique | 40 μl |
| Largeur (impériale) du puits | 0,37 in |
| Largeur (métrique) du puits | 0,95 cm |
| Profondeur (impériale) du bac | 0,19 in |
| Profondeur (métrique) du bac | 0,5 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction