Läs mer
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Standard SUB15
Produktkod. 12615770
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nbre de puits:
10
16
20
25
30
Épaisseur (métrique):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Largeur (métrique) du puits:
0,25 cm
0,35 cm
0,59 cm
0,64 cm
1,28 cm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12615770
missing translation for 'mfr': Hoefer™ SUB15C1.520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Accessoires pour unité sous-marine standard SUB15
  • Plages de 10, 16, 20, 25 et 30 puits
  • Épaisseur de 1, 1,5 et 2 mm
  • Largeur de puits de 2,5 à 12,8 mm
  • Min. Volume d’échantillon de 12, max. 128 μl
Specifikationer
À utiliser avec (équipement) Kit standard Submarine SUB15
Type Peigne
Nbre de puits 20
Épaisseur (impériale) 0,05 po
Épaisseur (métrique) 0,15 cm
Volume (de remplissage) métrique 43 μl
Largeur (impériale) du puits 0,23 in
Largeur (métrique) du puits 0,59 cm
Profondeur (impériale) du bac 0,19 in
Profondeur (métrique) du bac 0,5 cm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.