Läs mer
Läs mer
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Standard SUB15
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nbre de puits:
10
16
20
25
30
Épaisseur (métrique):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Largeur (métrique) du puits:
0,25 cm
0,35 cm
0,59 cm
0,64 cm
1,28 cm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivning
- Plages de 10, 16, 20, 25 et 30 puits
- Épaisseur de 1, 1,5 et 2 mm
- Largeur de puits de 2,5 à 12,8 mm
- Min. Volume d’échantillon de 12, max. 128 μl
Specifikationer
Specifikationer
| À utiliser avec (équipement) | Kit standard Submarine SUB15 |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 20 |
| Épaisseur (impériale) | 0,05 po |
| Épaisseur (métrique) | 0,15 cm |
| Volume (de remplissage) métrique | 43 μl |
| Largeur (impériale) du puits | 0,23 in |
| Largeur (métrique) du puits | 0,59 cm |
| Profondeur (impériale) du bac | 0,19 in |
| Profondeur (métrique) du bac | 0,5 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering