Learn More
Hoefer™ Unité de gel sous-marine à haut débit SUBHT
Click to view available options
Type:
Bande de chargement colorée
Chambre pour tampon
Couvercle
Câble haute tension de rechange
Joint en silicone
Plateau de migration
Plateau de migration marqué
Porte de coulage
Unité de gel sous-marine à haut débit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Chambre pour tampon
- Couvercle de sécurité, câbles haute tension
- Plateau de migration marqué par fluorescence avec portes de coulage
- Quatre peignes à 30 puits de 1 mm d’épaisseur
- Bandes de charge colorées
- Deux ports pour recirculation de tampon
- Chargement rapide et sans erreur : chargez une plaque entière de 96 puits à l’aide d’un pipeteur multicanaux
- Analyse simplifiée : Les étiquettes fluorescentes pour chaque échantillon imprimé sur un plateau de gel transparent UV permettent l’identification instantanée des échantillons (appariées à une plaque à 96 puits) pendant la visualisation post-cycle
- Haut débit : Peut traiter jusqu’à 120 échantillons (plaque de 96 puits plus 24 échantillons témoins et/ou marqueurs) en 30 minutes
- Meilleure reproductibilité : Éliminez la variabilité provoquée par la dérive du pH du tampon et la formation de gradients ioniques avec la capacité de recirculation du tampon en option
- Réduction des besoins en tampon : La conception compacte du réservoir nécessite moins de tampon pour couvrir le gel, ce qui réduit non seulement la consommation de tampon, mais permet un meilleur contrôle des gradients de tension et des durées de cycle
- Flexibilité optimale : Entièrement compatible avec une large gamme de peignes et d’accessoires pour répondre à tous vos besoins en matière d’analyse de gel standard et à haut débit
- Cette unité de gel horizontale à haut débit peut accueillir jusqu’à 120 échantillons et résoudre les brins d’ADN à partir de 50-1000 paires de bases en 30 minutes
- Dimensions du gel : 15 x 15 cm
- Volume de tampon maximum : 1.2L
- Réglages maximums de l’alimentation : 300 V, 200 mA, 60 W
- Capacité en échantillons maximale : 120
- Température de fonctionnement maximale : 45°C
- Utilisation en intérieur : 4 à 40°C
- Humidité : jusqu’à 80 %
- Dimensions de l’unité : 33,5 x 21,5 x 7 cm (L x l x H)
- Certifications de sécurité : EN61010-1, CE
Applications :
Analyse du polymorphisme à simple brin (SSP)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité de gel sous-marine à haut débit SUBHT |
| Type | Plateau de migration marqué |
| Comprend | Porte de coulage |
| Dimensions (L x l) | 15 x 15 cm (5,9 x 5,9 pouce) |
| Longueur (impériale) | 5,9 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Largeur (impériale) | 5,9 in |
| Largeur (métrique) | 15 cm |