Learn More
Hoefer™ Unités d’électrophorèse sur gel sous-marines : Standard SUB15 horizontal
Click to view available options
:
Sous-marin standard ; 33,5 x 21,5 x 7 cm (L xl H) ; Gel : 15 x 15 mm (L x l)
Description
- Option très polyvalente pour l’analyse d’échantillons d’acides nucléiques allant des minipréparations d’ADN aux produits PCR
- Débit maximal de 120 échantillons
- Plateau de gel de 5 x 15 cm, avec options de peigne allant de 1 à 30 échantillons
- Les peignes compatibles avec les pipettes multicanaux et le débit maximal de 30 échantillons réduisent le temps de chargement du gel
- Ports de recirculation de tampon
- Peignes à code couleur et réglables en hauteur
- Bandes de chargement colorées
- Cuve compacte
- Plateau d’exécution transparent aux UV
- Poignées latérales pour un transport sûr et facile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN61010-1, CE |
| À utiliser avec (application) | Criblage d’échantillons allant de la mini préparation d’ADN au produit de PCR |
| Type | Unité d’électrophorèse sur gel sous-marine Standard |
| Plage d’humidité | 80% |
| Comprend | Chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration avec joint en silicone, peigne d’épaisseur 1 mm à 16 puits, bandes de chargement colorées, ports pour recirculation de tampon |
| Taille de l’échantillon | 120 |
| Température (impériale) maximale | 113°F |
| Température (métrique) maximale | 45°C |
| Volume (de remplissage) métrique | 1,2 L |
| Dimensions (L x l) | 33,5 x 21,5 cm (13,18 x 8,46 po) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction