Learn More
Hoefer™ Unités de transfert TE42 et TE62
Code produit. p-3004003
Click to view available options
Type:
Cuve de transfert standard
Comprend:
Chambre inférieure avec échangeur de chaleur intégré, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 2 panneaux d’électrodes, quatre cassettes de gel, huit éponges en mousse de 0,13 po d’épaisseur, quatre éponges en mousse de 0,25 po d’épaisseur, 25 feuilles de papier transfert, crochet de cassette
Chambre inférieure, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 2 panneaux d’électrodes, 2 cassettes de gel, quatre éponges en mousse de 0,13 po. d’épaisseur, deux éponges en mousse de 0,25 po. d’épaisseur, 25 feuilles de papier transfert, crochet de cassette
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11574444
Marque: Hoefer™ TE62
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuer des transferts de protéines de haute intensité en une heure
  • Plus de 1,5 m de fil de platine par électrode assure une résistance de champ uniforme pour des transferts efficaces
  • Les cassettes à charnière à code couleur permettent un chargement simple et une orientation facile des sandwichs de gel
  • Volumes de tampon de 4 à 5 litres requis, en fonction du nombre de cassettes traitées
  • Le modèle TE62 propose un échangeur de chaleur intégré dans la base de l’unité
  • Le modèle TE42 peut être utilisé avec l’échangeur de chaleur en option (réf. fabricant N° TE47)
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Contenu et stockage Lower chamber with built-in heat exchanger, safety lid with high voltage Leads, 2 electrode panels, four gel cassettes, eight 0.13 in. thick Foam sponges, four 0.25 in. thick Foam sponges, 25 sheets blotting Paper, cassette hook
L’appareil peut contenir Gel jusqu’à 4, 15 x 21 cm ou gel de 16, 7 x 10 cm
Type Cuve de transfert standard
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre inférieure avec échangeur de chaleur intégré, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 2 panneaux d’électrodes, quatre cassettes de gel, huit éponges en mousse de 0,13 po d’épaisseur, quatre éponges en mousse de 0,25 po d’épaisseur, 25 feuilles de papier transfert, crochet de cassette
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Volume (impériale) du tampon 135,25 à 169,07 oz
Volume (métrique) du tampon 4000 à 5000 ml
Dimensions (L x l x H) 12,59 x 11,02 x 6,49 po (32 x 28 x 16,5 cm)
Longueur (impériale) 12,59 in
Longueur (métrique) 32 cm
Largeur (impériale) 11,02 in
Largeur (métrique) 28 cm
Hauteur (impériale) 6,49 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm
Tension 100 V
Puissance 200 w
Ampérage 2 A