Learn More
Hoefer™ Systèmes de transfert demi-sec TE70X et TE77X.
Code produit. 11915348
Click to view available options
Type:
Unité de transfert demi-sèche
Comprend:
Alimentation intégrée, base moulée avec anode en titane revêtue de platine et câbles haute tension, couvercle à charnière avec cathode en acier inox, câbles d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert (14 x 16 cm), 50 feuilles de cellophane poreuses (20 x 35,5 cm), deux Mylar™ solides
Alimentation intégrée, base moulée avec anode en titane revêtue de platine et câbles haute tension, couvercle à charnière avec cathode en acier inox, câbles d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert (21 x 26 cm), 50 feuilles de cellophane poreuses (20 x 35,5 cm), deux Mylar™ solides
Base moulée avec anode en titane revêtue de platine et câbles haute tension, couvercle à charnière avec cathode en acier inox d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert (21 x 26 cm), 50 feuilles de cellophane poreuses (20 x 35,5 cm), deux masques Mylar™ solides(16,5 x
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11915348
Marque: Hoefer™ TE77XP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Base moulée avec anode d’oxyde d’iridium, ensemble supérieur avec cathode en acier inox, câbles d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane (réf. fabricant nº TE70 X et TE70 XP uniquement), deux masques Mylar™ solides
Effectuez des transferts uniformes de protéines et d’acides nucléiques à partir de gels de polyacrylamide et d’agarose en moins d’une heure
  • Transférez jusqu’à deux gels de polyacrylamide dans une pile
  • Utiliser un tampon minimal
  • Ne génère pas de chaleur excessive qui peut déformer des bandelettes ou dénaturer des protéines
  • Utilisez des électrodes d’oxyde d’iridium et d’acier inox durables pour assurer des transferts uniformes et exempts de contamination
  • Offre une fonction d’arrêt automatique du transfert pour éviter toute surchauffe lorsque le tampon est appauvri
  • Disponible avec un bloc d’alimentation intégré pour économiser de l’espace et simplifier le transfert
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Spécification
Certifications/Conformité En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Contenu et stockage Built-in power supply, Molded base with Platinum coated Titanium anode and high voltage Leads, hinged lid with Stainless Steel cathode, power cables, blotter Paper (21 x 26cm) 25 sheets, porous cellophane (20 x 35.5cm) 50 sheets, two solid Mylar™
À utiliser avec (équipement) Système de transfert par électrophorèse
Type Unité de transfert demi-sèche
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Alimentation intégrée, base moulée avec anode en titane revêtue de platine et câbles haute tension, couvercle à charnière avec cathode en acier inox, câbles d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert (21 x 26 cm), 50 feuilles de cellophane poreuses (20 x 35,5 cm), deux Mylar™ solides
Quantité Power Supply, 21 x 26 cm Blot Paper
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Dimensions (L x l x H) 18,89 x 15 x 4 po. (48 x 38 x 10 cm)
Longueur (impériale) 18,89 in
Longueur (métrique) 48 cm
Largeur (impériale) 15 po
Largeur (métrique) 38 cm
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10 cm
Tension 30 V
Puissance 15 w
Ampérage 500 mA