Learn More
Bochem™ Robinets à pincer Hoffman
Click to view available options
Largeur (métrique):
48 mm
60 mm
70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince de Mohr |
| Matériau | Laiton |
| Largeur (métrique) | 60 mm |