Learn More
Bochem™ Pinces pour presse tube HOFFMANN™
Code produit. 11875091
Click to view available options
Largeur (métrique):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11875091
Marque: Bochem™ 12530
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pince pour tube de Mohr
  • Type de robinet à pincer
  • Comprend un clapet
Spécification
Quantité 10/paquet
Type Pince pour tube de Mohr
Matériau Martensitic Steel
Dimensions (métrique) de la poignée Pour les tuyaux ayant un dia. ext. jusqu’à 40 mm
Largeur (métrique) 12 mm