Description
- L’acier inox est autoclavable et résistant à la corrosion
- L’aluminium est léger mais fort
- La fonte avec finition en émail noir est résistante aux produits chimiques
- Disponibles en différentes formes et tailles pour répondre aux besoins de votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Modèle | Jumbo |
| Types de connecteurs | Angle de connexion fixe à 90° |
| Type | Portoir |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Pince, support, Jumbo, CLC-JUMBOS |
| Longueur (impériale) | 2,25 po |
| Longueur (métrique) | 57,20 mm |
| Dimensions | Jumbo |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 21 mm |