Learn More
BRAS PORTE-ELECTRODE Mouvemement d'un rayon de 45cm dans un plan de
Marque: N/A FA1W01
25.99 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.50300kg
Description
Bras porte-électrode universel• Grande stabilité grâce à son socle circulaire anti-dérapant de 1,2kg
• Mouvement d'un rayon de 45cm dans un plan de 360°, ce bras reçoit:
• 2 électrodes à tête φ 16mm
• 2 électrodes à tête φ 17mm
• 1 sonde de température φ 5mm. Matériaux plastique et acier
• Socle dimensions φ 15 x 3cm
• Bras porte-électrode
• Socle dimensions φ 15 x 3cm.