Learn More
WTW™ Clip de maintien pour électrodes de pH et sonde de température SenTix™ WTW™
Click to view available options
Type:
Clip de maintien
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les mesures de pH et d’ORP doivent toujours avoir une indication de température. Pendant la mesure du pH, indication d’une température pour compenser l’effet de température, et documentation, avec mesure de l’ORP, uniquement à des fins de documentation. Pendant la mesure de l’ISE, il est important que l’étalonnage et la mesure soient effectués dans la même plage de températures. Les capteurs de température WTW sont utilisés avec des électrodes de pH et d’ORP qui ne possèdent pas leur propre capteur de température. Les capteurs de température sont équipés de deux fiches banane de 4 mm.
Spécification
Spécification
| Type | Clip de maintien |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode de pH combinée et capteur de température TFK 325 |