Learn More
Thermo Scientific™ Lampes à cathode creuse pour les spectromètres d’absorption atomique iCE™ 3000
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Lampes à cathode creuse, avec données codées
Lampe:
Avec données codées, Au/Ni
Avec données codées, Ca/Ba
Avec données codées, Co/Ni
Avec données codées, Cr/Mn
Avec données codées, arsenic
Avec données codées, cadmium
Avec données codées, chrome
Avec données codées, cobalt
Avec données codées, fer
Avec données codées, manganèse
Avec données codées, plomb
Avec données codées, tellure
Avec données codées, zinc
Codage de données Al/Mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour obtenir une flexibilité maximale avec votre spectromètre d’absorption atomique Thermo Scientific™ iCE™ 3000, une large gamme de lampes à cathode creuse Thermo Scientific, pré-codées et non codées, sont disponibles pour gérer les éléments choisis pour l’analyse. Que vous ayez besoin d’une lampe à cathode dédiée à un seul élément ou à plusieurs éléments, vous trouverez celle qui correspond à vos besoins, codée ou non.
Pour obtenir une flexibilité maximale avec votre spectromètre d’absorption atomique Thermo Scientific™ iCE™ 3000, une large gamme de lampes à cathode creuse Thermo Scientific, pré-codées et non codées, sont disponibles pour gérer les éléments choisis pour l’analyse. Que vous ayez besoin d’une lampe à cathode dédiée à un seul élément ou à plusieurs éléments, vous trouverez celle qui correspond à vos besoins, codée ou non.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètres d’absorption atomique série iCE 3000 |
| Type | Lampes à cathode creuse, avec données codées |
| Lampe | Avec données codées, chrome |