Learn More
Nitrate d’holmium(III) pentahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332538 10 g 10g
11322538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014588.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14483-18-2 | H10HoN3O14 | 441.017 g/mol
Holmium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare holmium-beta-cyclodextrin complex by reacting with beta- cyclodextrin, which posses potential pharmacological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14483-18-2
Formule moléculaire H10HoN3O14
Poids moléculaire (g/mol) 441.017
Numéro MDL MFCD00149737
Clé InChI BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme holmium nitrate pentahydrate, ho.3no3.5h2o, holmium iii nitrate hydrate, holmium nitrate, holmium nitrate-water 1/3/5, holmium 3+ pentahydrate trinitronate, holmium iii nitrate pentahydrate, holmium 3+ pentahydrate trinitrate, nitric acid,holmium 3+ salt, pentahydrate 8ci,9ci, holmium iii nitrate pentahydrate trace metals basis
CID PubChem 25021754
Nom IUPAC holmium(3+) ; trinitrate ; pentahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) nitrate pentahydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 441.02 (350.94 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Holmium(III) nitrate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P380+P375-En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, holmium(III) pentahydrate