Learn More
Oxyde d’holmium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363448 50 g -
11353448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036357.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Formule moléculaire Ho2O3
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00011053
Clé InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) oxide
Point de fusion 2360°C
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,4727
Poids de la formule 377.86
Pourcentage de pureté 99.9%