Learn More
Oxyde d’holmium(III), 99,9 %, (oxydes de terre rares totaux), mailles -325, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10694702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694702 10 g Flacon en verre 10g
10247023 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197140100
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Formule moléculaire Ho2O3
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00011053
Clé InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spécification
Point d’ébullition 3900.0°C
Nom chimique ou matériau Holmium(III) oxide
Point de fusion 2330.0°C
Couleur Beige à orange-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Formule linéaire HO2O3
Merck Index 15, 4765
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Poids de la formule 377.85
Pourcentage de pureté 99.9%