Learn More
Oxyde d'holmium, 40 000 mg/L dans HClO4 à 10 %, 30 mL, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323964 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323964 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000031
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 30 mL
Concentration 40000 mg/L
Certifications/Conformité ISO 17025
Solvant ou matrice 10 % d’acide perchlorique