Learn More
Solution d’holmium pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Holmium |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7440-60-0 |
| Formule moléculaire | Ho |
| Concentration | 100 mg/L |
| Numéro MDL | MFCD00011049 |
| Clé InChI | KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ho] |
| Nom IUPAC | holmium |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique |
| Afficher plus |