Learn More
Norme Holmium : Ho à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme Holmium : Ho à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Holmium |
| CAS | 7440-60-0 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Holmium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Ho |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ho |
| Formule InChI | InChI=1S/Ho |
| Afficher plus |