Learn More
Dichlorhydrate d'homochlorcyclizine, LoGiCal
Code produit 30458918
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458918 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458918 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3101.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Homochlorcyclizine Dihydrochloride
CAS 1982-36-1
Noms d’analytes ou de composants Homochlorcyclizine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H23 Cl N2 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Homochlorcyclizine Dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine hydrochloride (1:2), 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride, 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-methyl-1,4-diazacycloheptane dihydrochloride, Homochlorcyclizine dihydrochloride, Homochlorcyclizine hydrochloride, NSC 169498, SA 97 dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H23ClN2.2ClH/c1-21-12-5-13-22(15-14-21)19(16-6-3-2-4-7-16)17-8-10-18(20)11-9-17;;/h2-4,6-11,19H,5,12-15H2,1H3;2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.CN1CCCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]-4-méthyl-1,4-diazépane;dichlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 387.77
Quantité 5 mg
Poids de la formule 386.1083 g/mol