Learn More
Acide homovanillique, TRC
Code produit 17939994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17939994 50 mg 50mg
17928104 1 g 1g
17997804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17939994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH66950050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-08-1
Formule moléculaire C9 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
Nom IUPAC Acide acétique2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 182.0579
Pourcentage de pureté >95%