Learn More
Acide homovanillique, TRC
Code produit 17997804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17997804 5 g 5g
17939994 50 mg 50mg
17928104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17997804 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6695005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-08-1
Formule moléculaire C9 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
Nom IUPAC Acide acétique2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Homovanillic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 182.0579
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 5 g