Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité à revêtement dur transparentes de série A700 Honeywell™
Description
- À un prix abordable et économique pour votre entreprise
- Structure légère avec des branches de sport et des manchons de branche souples
- Pont de nez universel moulé
- Offrent un ajustement sécurisé et enveloppant pour le confort quotidien
- Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate à base 8
- Offre un champ de vision sans distorsion à 180°
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection faciale et oculaire |
| À utiliser avec (application) | Usage général et protection contre les chocs (45 m/s), bien adapté aux applications intérieures telles que la fabrication légère. |
| Couleur de la monture | Transparent |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |