Learn More
Honeywell Analytics™ Détecteurs monogaz GasAlert Extreme
Code produit. p-4506889
Code produit. 11995535
Marque: Honeywell Analytics™ GAXTXDL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. The GasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiring minimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
Détecteur GasAlert Extrême
• Détecteur monogaz à cellule remplaçable (durée de vie des cellules: 2 ans)
• 9 gaz au choix
• Affichage continu de la concentration du gaz détecté
• Alarmes sonore, visuelle et vibreur
• Enregistrement et impression des 10 dernières alarmes
• Enregistreur de données sur plus d'1 mois en intervalle de 5 s
• Alarmes 2 niveaux d'alarme, haute et basse, définies selon la législation. Triple témoins lumineux rouges clignotants. Sirène de 95dB à 0,3 m. Vibreur. Alarme batterie faible, capteur défaillant, avertissement de désactivation
• Mémoire
• Mémorise les 10 dernières alarmes rencontrées avec transfert infrarouge en option, sur imprimante ou PC par port USB du:
• Type de gaz
• Niveau d'exposition maximal (ppm ou %)
• Durée d'alarme
• Temps écoulé depuis la dernière alarme
• Durée cumulative d'alarme
• Durée de vie restante
• Construction Boîtier antichoc compact, étanche IP67, léger. Affichage numérique LCD continu de la concentration. Affichage sur demande des seuils d'alarme, des expositions VME, VLE et maximales. Autonomie pile 2 ans
• Fonction enregistreur
• En plus du détecteur: Enregistrement de tous les événements en mémoire tournante sur 2 mois. Transfert infrarouge sur imprimante ou PC par port USB
• Détecteur enregistreur
Garantie
Two years including sensor, except Ammonia (one year)