Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité Santa Cruz Honeywell™
Description
- Branches à autoverrouillage réglables
- Verres en polycarbonate
- Offre une protection UV à 99,9 %
- Disponible en bleu ou en rouge
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001/2000, CE EC0165 |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection faciale et oculaire |
| À utiliser avec (application) | Lunettes de protection UV |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Nylon |