Learn More
Sperian™ Chaussures de sécurité Honeywell™ Mont Blanc
Description
- Col doublé et rembourré
- Semelle intermédiaire anti-perforation
- Embout de protection en métal 200J
- Semelle intérieure perforée en polyuréthane blanc
- Protège contre les impacts, les glissements et les éclaboussures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive européenne 89/686 CEE, EN345-1 , ISO9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Destinées à un usage alimentaire, pharmaceutique et médical |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire en acier anti-perforation, de couleur blanche et composée de polyuréthane à double densité |
| Matériau de la semelle | PUR à double intensité |
| Modèle | Sécurité antiglisse |
| Matériau au niveau des orteils | En métal |
| Résistant à | Antidérapantes et résistantes aux impacts et éclaboussures |
| Afficher plus |