Learn More
Sperian Protection™ Dispositif antichute personnel, boîtier en thermoplastique rouge Honeywell™
Code produit 12654983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
320 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12654983 320 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12654983 Fournisseur Sperian Protection™ Code fournisseur 1008332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.62€
    123.51€ / 1 pièces
    Économisez 147.11€
    54% de réduction
Expédition estimée: 04-02-2027
Spécification
Couleur Rouge
Longueur (métrique) 320 mm
Matériau Thermoplastique
Type de produit Amortisseur de chute à contrôle corporel