Learn More
Honeywell™ Chaussures Txl Pionner S3
Code produit 12685803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
40
46
47
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12685803 47 1 pièce
11817040 40 1 pièce
12665803 39 1 pièce
12675803 46 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12685803 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 624441147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31€
    83.00€ / 1 pièces
    Économisez 52.31€
    38% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011, certifiée SRC
À utiliser avec (application) Pour un usage professionnel tel que l'industrie, les espaces verts et la logistique
Matériau de revêtement Textile
Matériau Cuir
Dimensions 47
Caractéristiques de la semelle Semelle intérieure amovible, ergonomique et interchangeable, semelle intermédiaire FLEXIUM™ composite anti-perforation
Matériau de la semelle PUR à double intensité
Matériau au niveau des orteils Freelium Non métallique
Résistant à Hydrocarbures, semelle thermorésistante jusqu’à 120°C, très bonne résistance à l'abrasion
Waterproof Oui
Type de produit Chaussures