Learn More
Honeywell™ Chaussures Txl Pionner S3
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, certifiée SRC |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage professionnel tel que l'industrie, les espaces verts et la logistique |
| Matériau de revêtement | Textile |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 45 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure amovible, ergonomique et interchangeable, semelle intermédiaire FLEXIUM™ composite anti-perforation |
| Matériau de la semelle | PUR à double intensité |
| Matériau au niveau des orteils | Freelium Non métallique |
| Résistant à | Hydrocarbures, semelle thermorésistante jusqu’à 120°C, très bonne résistance à l'abrasion |
| Waterproof | Oui |
| Afficher plus |