Learn More
Cole-Parmer™ Emballage isolé compact ThermoSafe™
Code produit. p-8004074 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
6 x 6 x 6 po
8 x 8 x 11 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11756028
Marque: Cole-Parmer™ 0373020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec ces emballages compacts à isolation thermique, faites votre choix parmi une grande variété de tailles en fonction de vos besoins en réfrigération. Les emballages isolés compacts Cole Parmer™ ThermoSafe™ sont parfaits pour l’expédition de matières non dangereuses.
  • Les emballages compacts ont un intérieur cylindrique pour contenir des tubes, des flacons et d’autres petits articles
  • Ajoutez autant de blocs réfrigérants que nécessaire
  • Pour les matières non dangereuses uniquement
Spécification
Hauteur (impériale) 6 in
Longueur (impériale) 6 po
Largeur (impériale) 6 po
Dimensions (L x l x H) 6 x 6 x 6 po
Diamètre (impériale) 3 in
Type Emballage compact à isolation thermique
Quantité 1/boîte