Learn More
ThermoSafe Coffre de stockage à glace en polyéthylène Honigberg™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Coffre de stockage de glace en polyéthylène Cole-Parmer Honigberg, capacité : 22 l ; dimensions : 11,5 x 9,75 x 9,25 po, hauteur : 9,25 po ; longueur : 11,5 po ; longueur : 1 de chaque, largeur : 9,75 in
- Récipient de paillasse igloo-cool
- Sublimation inférieure à 1,5kg de carboglace par jour
- Construction polyéthylène double paroi
- Isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 38mm
- Coins arrondis pour faciliter le nettoyage, pieds anti-dérapants
- Récipient igloo-cool
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 235 mm |
| Hauteur (impériale) | 9,25 in |
| Longueur (métrique) | 292.1 mm |
| Longueur (impériale) | 11,5 in |
| Largeur (impériale) | 9,75 in |
| Dimensions (L x l x H) | 11,5 x 9,75 x 9,25in |
| Capacité (impériale) | 5.8 gal. |
| Capacité (métrique) de charge utile | 22.7 kg |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Coffre de stockage à glace |
| Afficher plus |