Learn More
Micronova™ Kit de nettoyage de la hotte
Kit de nettoyage stérile pour hottes de nettoyage, isolateurs et armoires de sécurité.
367.00€ - 447.00€
Spécification
Type de produit | Kit de nettoyage |
---|---|
Couleur | Blanc |
Longueur (impériale) | 25 po |
Longueur (métrique) | 63,5 cm |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13117786
|
Micronova™
HK6-10 |
Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13127786
|
Micronova™
HK6-10IR |
Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pour désinfecter les surfaces dans les hottes et les armoires de biosécurité
- Disponible non stérile et irradié pour le nettoyage dans les principales zones hospitalières et les unités de soins intensifs
- PolyMitt™ offre davantage de contrôle et de dextérité lors du nettoyage des tubes, des récipients cylindriques et des racks suspendus dans les hottes ou les unités de confinement
Spécification
Kit de nettoyage | |
25 po | |
Autoclavables | |
10 po | |
Non | |
Nettoyage et désinfection de hottes et d’espaces de taille réduite |
Blanc | |
63,5 cm | |
25,4 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
NovaPoly, 100 % polyester à maille lisse, acier inox 304 |