Learn More
Medicom™ Blouse hygiénique à poches Hopen™
GREENER_CHOICE
Blouse hygiénique à poches Medicom™ Hopen™ avec fixations à bouton-pression, disponible en deux couleurs
Marque:  Medicom™ 40.401/05
Code produit. 16554061
  • 47.50€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 12-02-2026
Description
  • La blouse protège l’opérateur, ainsi que les produits/procédés sensibles qui pourraient être contaminés dans une atmosphère protégée
  • Protège l’utilisateur contre les particules radioactives et les agents infectieux
  • Réduit le risque de salissure lié à l’activité de l’utilisateur
  • Agréable et léger, le tissu en polypropylène est respirant, mais durable
  • La variété de couleurs permet une identification possible par codes de couleur
  • Deux poches : une sur la poitrine et une sur la cuisse inférieure
  • Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
  • Poches situées en haut à gauche et en bas à droite de la blouse