Learn More
Medicom™ Blouse hygiénique sans poche Hopen™
Code produit 16524051 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
Dimensions:
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Conditionnement
16524051 Blanc Moyen 50 pièces
17790109 Rouge Très grand 50 pièces
17700119 Rouge 2XL 50 pièces
17710119 Rouge 3XL 50 pièces
16534051 Blanc Grand 50 pièces
16544051 Blanc Très grand 50 pièces
16554051 Blanc 2XL 50 pièces
16564051 Blanc 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16524051 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 40.301/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    45.85€ / 50 pièces
    Économisez 53.15€
    53% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Blouse hygiénique sans poche Medicom™ Hopen™ disponible en trois couleurs distinctes
  • La blouse hygiénique sans poche protège l’environnement de travail des particules provenant du corps de l’opérateur
  • Permet à l’utilisateur d’être protégé contre les risques de salissure liés à l’activité effectuée
  • Agréable et léger, le tissu en polypropylène est extrêmement respirant
  • Modèle à col sans rabat et élastique aux poignets
Spécification
Dimensions Moyen
Structure Fabriquée en Chine
À utiliser avec (application) Équipement de protection individuelle de catégorie 1
Sexe Unisexe
Nbre de poches Aucun
Type d’emballage Individuelle, sachet
Type de produit Blouse hygiénique
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de manchette Élastique
Type de couture Cousu
Certifications/Conformité Fabriquée en vertu d’un système qualité certifié ISO 9001