Description
- La blouse hygiénique sans poche protège l’environnement de travail des particules provenant du corps de l’opérateur
- Permet à l’utilisateur d’être protégé contre les risques de salissure liés à l’activité effectuée
- Agréable et léger, le tissu en polypropylène est extrêmement respirant
- Modèle à col sans rabat et élastique aux poignets
Spécification
Spécification
| Dimensions | Très grand |
| Structure | Fabriquée en Chine |
| À utiliser avec (application) | Équipement de protection individuelle de catégorie 1 |
| Sexe | Unisexe |
| Nbre de poches | Aucun |
| Type d’emballage | Individuelle, sachet |
| Type de produit | Blouse hygiénique |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Rouge |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Afficher plus |