Description
- Les combinaisons en polypropylène classiques hygiéniques protègent l’environnement de travail des particules provenant du corps de l’opérateur
- Protège l’opérateur des risques de salissures liées à leur utilisation
- Le tissu en polypropylène est léger et respirant
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
- Équipement de protection individuelle de catégorie 1
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |