Description
- Les combinaisons en polypropylène classiques hygiéniques protègent l’environnement de travail des particules provenant du corps de l’opérateur
- Protège l’opérateur des risques de salissures liées à leur utilisation
- Le tissu en polypropylène est léger et respirant
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
- Équipement de protection individuelle de catégorie 1
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | À collier |
| Afficher plus |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?