Learn More
Isofield™ Combinaison de salle blanche non stérile Horizon avec capuche - ISO Compatible avec les classes 4 et 5
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 30178814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30178814 S 20 pièces
30178895 M 20 pièces
30178828 L 20 pièces
30178815 XL 20 pièces
30178829 2XL 20 pièces
30178839 3XL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30178814 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80020S
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison Horizon non stérile avec capuche intégrale pour une couverture complète de la tête est pliée de manière aseptique et testée contre la chimiothérapie. ASTM F 739. L'équipement de protection individuelle (EPI) Horizon Cat III Type 5/6, antistatique et à faible peluchage, offre une protection essentielle dans ISO Environnements de classe 4/5 pour toutes les activités en salle blanche.
  • Combinaison avec capuche innovante de type boîte aux lettres
  • Rabat de fermeture éclair étanche, capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués.
  • Plié aseptiquement
  • Classe 1 pour la propreté, dissipateur d'électricité statique et testé contre la chimiothérapie.
  • Polypropylène microporeux / polyéthylène
  • Tissu robuste de 60 g/m², peu pelucheux
  • Excellente protection contre les projections de liquides à faible risque et les particules fines
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'authenticité (COA et COC) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • Réussi le type 5 (EN) ISO 13982-1:2004 et EN 13982-2:2004) et type 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
  • Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
  • Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
  • Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Sens machine EN ISO 13934-1:2013
  • Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
  • Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
  • Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Ouvrir
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Attaché, face ouverte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Líquidos, Particule
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)