Learn More
Isofield™ Combinaison de salle blanche non stérile Horizon avec capuche - ISO Compatible avec les classes 4 et 5
BIOPHARMA
Code produit 30178895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30178895 M 20 pièces
30178814 S 20 pièces
30178828 L 20 pièces
30178815 XL 20 pièces
30178829 2XL 20 pièces
30178839 3XL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30178895 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80020M
Expédition estimée: 05-01-2027
La combinaison Horizon non stérile avec capuche intégrale pour une couverture complète de la tête est pliée de manière aseptique et testée contre la chimiothérapie. ASTM F 739. L'équipement de protection individuelle (EPI) Horizon Cat III Type 5/6, antistatique et à faible peluchage, offre une protection essentielle dans ISO Environnements de classe 4/5 pour toutes les activités en salle blanche.
  • Combinaison avec capuche innovante de type boîte aux lettres
  • Rabat de fermeture éclair étanche, capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués.
  • Plié aseptiquement
  • Classe 1 pour la propreté, dissipateur d'électricité statique et testé contre la chimiothérapie.
  • Polypropylène microporeux / polyéthylène
  • Tissu robuste de 60 g/m², peu pelucheux
  • Excellente protection contre les projections de liquides à faible risque et les particules fines
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'authenticité (COA et COC) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • Réussi le type 5 (EN) ISO 13982-1:2004 et EN 13982-2:2004) et type 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
  • Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
  • Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
  • Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Sens machine EN ISO 13934-1:2013
  • Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
  • Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
  • Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Ouvrir
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Attaché, face ouverte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Líquidos, Particule
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)